Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein Produktkod.: 16047530
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein
Produktkod. 16047530
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16047530
Brand: enQuireBio™ QP7163ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) GTP-binding nuclear protein GSP1/CNR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_013396.1
Gen-ID (Entrez) 851000
Namn S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol GSP1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SAPAANGEVP TFKLVLVGDG GTGKTTFVKR HLTGEFEKKY IATIGVEVHP LSFYTNFGEI KFDVWDTAGQ EKFGGLRDGY YINAQCAIIM FDVTSRITYK NVPNWHRDLV RVCENIPIVL CGNKVDVKER KVKAKTITFH RKKNLQYYDI SAKSNYNFEK PFLWLARKLA GNPQLEFVAS PALAPPEVQV DEQLMQQYQQ EMEQATALPL PDEDDADL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding nuclear protein GSP1 / CNR1 Protein >