Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
Produktkod. 16008320
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16008320
Brand: enQuireBio™ QP7341ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) GTP-binding protein YPT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_116615.1
Gen-ID (Entrez) 850505
Namn S. cerevisiae GTP-binding protein YPT1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol YPT1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MNSEYDYLFK LLLIGNSGVG KSCLLLRFSD DTYTNDYIST IGVDFKIKTV ELDGKTVKLQ IWDTAGQERF RTITSSYYRG SHGIIIVYDV TDQESFNGVK MWLQEIDRYA TSTVLKLLVG NKCDLKDKRV VEYDVAKEFA DANKMPFLET SALDSTNVED AFLTMARQIK ESMSQQNLNE TTQKKEDKGN VNLKGQSLTN TGGGCC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.