Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae IFM1, mitochondrial Protein
Produktkod. 16047560
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16047560
Brand: enQuireBio™ QP7172ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) IFM1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_014619.1
Gen-ID (Entrez) 854135
Namn S. cerevisiae IFM1, mitochondrial Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IFM1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens KGKRRNQISK KELKPLNFSI PNYISVNKLA NLLNCRVERL IKDLTALGFE NITTTYILSK EYVELILQEY NFALPNLSTS TNLDNVYDEL KSPVNPKLLT KRAPVVTIMG HVDHGKTTII DYLRKSSVVA QEHGGITQHI GAFQITAPKS GKKITFLDTP GHAAFLKMRE RGANITDIIV LVVSVEDSLM PQTLEAIKHA KNSGNEMIIA ITKIDRIPQP KEREKKIEKV INDLIVQGIP VEKIGGDVQV IPISAKTGEN MDLLEESIVL LSEVMDIRAE NSPKTIAEGW IIESQVKKQV GNVATVLVKK GTLQKGKILI CGNTFCKIKN LIDDKGIPIL KATPSYATEV LGWKDVPHVG DEVIQVKSEA IAKKFISKRQ DLIEVQKNSS IVEKLNEERA LAKEQHLNKE LEHENTVQEH EQNTGPKLIN YIIKCDVSGS AEAVSESISS LGNDEVRCNV ISSSVGIPTE SDLKMAQITE STILCFNLGN LPSEVINNRA GIKIKQYNVI YKLIEDVTET LTENLKPIFE KKIVSTVDVR ETFDFRLKKK IIRIAGCKVN NGVIKKNSLV QVVRGPNEDV IFDGKISTLK HNKDDVAEVS KGHECGITFE SGFEGFKPGD KILVYENVRV PRYL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.