Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae SPT15 Protein
Produktkod. 16045670
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16045670
Brand: enQuireBio™ QP6764ye50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) SPT15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn S. cerevisiae SPT15 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SPT15
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens ADEERLKEFK EANKIVFDPN TRQVWENQNR DGTKPATTFQ SEEDIKRAAP ESEKDTSATS GIVPTLQNIV ATVTLGCRLD LKTVALHARN AEYNPKRFAA VIMRIREPKT TALIFASGKM VVTGAKSEDD SKLASRKYAR IIQKIGFAAK FTDFKIQNIV GSCDVKFPIR LEGLAFSHGT FSSYEPELFP GLIYRMVKPK IVLLIFVSGK IVLTGAKQRE EIYQAFEAIY PVLSEFRKM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.