Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein
Kvantitet:
1 mg
100 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
500µg
Specifikationer
Specifikationer
| Namn | Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Salmonella Typhi |
| Art | E. coli |
| Protein Tag | His |
| Buffert | Sterile Filtered solution containing 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA and 50mM arginine. |
| Renhet eller kvalitetsklass | Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering