Läs mer
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 D614G Spike S1 Subunit His Protein CF
Produktkod. 30000750
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. 30000750
Brand: R&D Systems™ 10609CV100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HEK293 Expressed
Recombinant SARS-CoV-2 D614G Spike S1 Subunit His-tag (Catalog # 10609-CV) binds Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN ) in a functional ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer YP_009724390.1
Konjugera Unconjugated
För användning med (applikation) Bioactivity
Kvantitet 100 μg
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Synonym SARS-CoV-2
Mål SARS-CoV-2
Buffert Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.