Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Sheep IFNG / Interferon Gamma Protein Produktkod.: 16071560
enQuireBio™ Recombinant Sheep IFNG / Interferon Gamma Protein
Produktkod. 16071560
500 μg, 500µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16071560
Brand: enQuireBio™ QP6206ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IFNG / Interferon Gamma Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001009803.1
Gen-ID (Entrez) 443396
Namn IFNG / Interferon Gamma Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IFNG
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Sheep
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens QGPFFKEIEN LKEYFNASNP DVAKGGPLFS EILKNWKEES DKKIIQSQIV SFYFKLFENL KDNQVIQRSM DIIKQDMFQK FLNGSSEKLE DFKRLIQIPV DDLQIQRKAI NELIKVMNDL SPKSNLRKRK RSQNLFRGRR ASM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Sheep IFNG / Interferon Gamma Protein >