Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL12B / P40 Protein
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001009438.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 443472 |
| Namn | IL12B / P40 Protein |
| Kvantitet | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | IL12B |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Sheep |
| Visa mer |