Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL12B / P40 Protein
Produktkod. 16011600
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011600
Brand: enQuireBio™ QP6210ye1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) IL12B / P40, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001009438.1
Gen-ID (Entrez) 443472
Namn IL12B / P40 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL12B
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Sheep
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens IWELEKNVYV VELDWYPNAP GETVVLTCDT PEEDGITWTS DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSRSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKAKSFLKCE AKDYSGHFTC SWLTAISTNL KFSVKSSRGS SDPRGVTCGA ASLSAEKVSM DHREYNKYTV ECQEGSACPA AEESLPIEVV MEAVHKLKYE NYTSSFFIRD IIKPDPPKNL QLRPLKNSRQ VEVSWEYPDT WSTPHSYFSL TFCVQVQGKN KREKKLFTDQ TSAKVTCHKD ANIRVQARDR YYSSFWSEWA SVSCS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.