Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Sheep IL4 / Interleukin-4 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001009313.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 443327 |
| Namn | IL4 / Interleukin-4 Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | IL4 |
| Protein Längd | Full Length of Mature. Protein |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Sheep |
| Visa mer |