Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Sheep TGF-alpha Protein
Produktkod. 16075770
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16075770
Brand: enQuireBio™ QP6777ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Ovis aries (Sheep) TGF-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn TGF-alpha Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TGFA
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Sheep
Art Yeast
Protein Tag GST
Sekvens ENSTSALSDP PVAAAVVSHF NDCPDSHTQF CFHGTCRFLL QEEKPACVCH SGYVGARCEH ADLLAVVAAS QKKQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.