missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Recombinant Streptokinase Protein

Produktkod. 18681656 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
100 μg
500 μg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18681656

Brand: Novus Biologicals™ NBP235313500ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

Streptokinase Protein is Fully biologically active when compared to standard. The specific activity determined by fibrining lysis in agarose plate is 8.0 x 10^4 IU/mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (applikation) SDS-PAGE, Bioactivity
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 47.3 kDa
Kvantitet 500 μg
Förvaringskrav Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2 to 8 C for 1 month and (at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.)
Endotoxinkoncentration Less than 1 EU/μg of Streptokinase as determined by LAL method.
Gene Alias ska, skc, skg
Rekonstitution Recommended to centrifuge prior to opening. Reconstitute in sterile distilled water or aqueous buffer containing 0.1% BSA to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL Apportion stock solutions into working aliquots and store (at <-20°C.)
Forskningskategori Biologically Active Proteins
Renhet eller kvalitetsklass >97 % pure by SDS-PAGE and HPLC
Protein Streptokinase
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.