Läs mer
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Unconjugated, Clone: CTK0101, Proteintech ChromoTek
Produktkod. 17313503
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
17313503 500 μg
1 options
Produktkod. 17313503 Leverantör Chromotek Leverantörsnummer srbGCys21500
 Begränsad artikel
I lager
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for human IgG and rabbit IgG: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0101].
Specifikationer
Antigen Recombinant VHH
Användningsområden Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona CTK0101
Konjugera Unconjugated
Värd art Alpaca
Kvantitet 500 μg
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Human, Rabbit