Läs mer
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0103, Proteintech ChromoTek
Produktkod. 17373483
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
17373483 500 μg
1 options
Produktkod. 17373483 Leverantör Chromotek Leverantörsnummer smsG1Cys21500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG1: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0103].
Specifikationer
Antigen Recombinant VHH
Användningsområden Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klona CTK0103
Värd art Alpaca
Kvantitet 500 μg
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at -20°C/-4°F. Avoid freeze-thaw cycles.