Läs mer
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0104, Proteintech ChromoTek
Produktkod. 17383483
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
17383483 500 μg
1 options
Produktkod. 17383483 Leverantör Chromotek Leverantörsnummer smsG1Cys22500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG1: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0104].
Specifikationer
Antigen Recombinant VHH
Användningsområden Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klona CTK0104
Värd art Alpaca
Kvantitet 500 μg
Målarter Mouse