Läs mer
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0105, Proteintech ChromoTek
Produktkod. 17333493
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
17333493 500 μg
1 options
Produktkod. 17333493 Leverantör Chromotek Leverantörsnummer SMSG2BCYS21500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG2b: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0105].
Specifikationer
Antigen Recombinant VHH
Användningsområden Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona CTK0105
Konjugera Unconjugated
Värd art Alpaca
Kvantitet 500 μg
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse