Läs mer
Recombinant VHH Alpaca, anti-Mouse, Unconjugated, Clone: CTK0106, Proteintech ChromoTek
Produktkod. 17343493
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
17343493 500 μg
1 options
Produktkod. 17343493 Leverantör Chromotek Leverantörsnummer smsG2bCys22500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for mouse IgG2b: alpaca monoclonal Nanobody, Fc-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0106].
Specifikationer
Antigen Recombinant VHH
Användningsområden Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona CTK0106
Konjugera Unconjugated
Värd art Alpaca
Kvantitet 500 μg
Primär eller sekundär Secondary
Målarter Mouse