Läs mer
Recombinant VHH Alpaca, anti-Rabbit, Unconjugated, Clone: CTK0102, Proteintech ChromoTek
Produktkod. 17323503
Change view
Kvantitet:
500 μg
Produktkod. Kvantitet
17323503 500 μg
1 options
Produktkod. 17323503 Leverantör Chromotek Leverantörsnummer srbGCys22500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alpaca Monoclonal Antibody
500 μg Nano-Secondary™ for rabbit IgG: alpaca monoclonal Nanobody, Fab-specific VHH, for 2x Cys conjugation, clone [CTK0102].
Specifikationer
Antigen Recombinant VHH
Användningsområden Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry
Klona CTK0102
Värd art Alpaca
Kvantitet 500 μg
Målarter Rabbit