Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Xenopus Histone H1.0-A Protein
Produktkod. 16017490
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017490
Brand: enQuireBio™ QP7151ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) Histone H1.0-A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001082697.1
Gen-ID (Entrez) 398662
Namn Histone H1.0-A Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol h1f0-a
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Xenopus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MTENSAPAAK PRRSKASKKS TDHPKYSDMI LDAVQAEKSR SGSSRQSIQK YIKNNYTVGE NADSQIKLSI KRLVTSGTLK QTKGVGASGS FRLAKADEVK KPAKKPKKEI KKAVSPKKAA KPKKAAKSPA KAKKPKVAEK KVKKAPKKKP APSPRKAKKT KTVRAKPVWA SKAKKAKPSK PKAKASPKKS GRKK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.