Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Xenopus Protein Wnt-8 Protein
Produktkod. 16028511
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028511
Brand: enQuireBio™ QP9601ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) Protein Wnt-8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001081637.1
Gen-ID (Entrez) 397970
Namn Protein Wnt-8 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol wnt8
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Xenopus
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AWSVNNFLMT GPKAYLTYSA SVAVGAQNGI EECKYQFAWE RWNCPESTLQ LATHNGLRSA TRETSFVHAI SSAGVMYTLT RNCSMGDFDN CGCDDSRNGR IGGRGWVWGG CSDNAEFGER ISKLFVDGLE TGQDARALMN LHNNEAGRLA VKETMKRTCK CHGISGSCSI QTCWLQLAEF RDIGNHLKIK HDQALKLEMD KRKMRSGNSA DNRGAIADAF SSVAGSELIF LEDSPDYCLK NISLGLQGTE GRECLQSGKN LSQWERRSCK RLCTDCGLRV EEKKTEIISS CNCKFHWCCT VKCEQCKQVV IKHFCARRER DSNMLNTKRK NRGHRR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.