Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Xenopus TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Produktkod. 16025800
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025800
Brand: enQuireBio™ QP6781ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Xenopus laevis (African clawed frog) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001081330.1
Gen-ID (Entrez) 397778
Namn TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TGFB1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Xenopus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GVGQEYCFGN NGPNCCVKPL YINFRKDLGW KWIHEPKGYE ANYCLGNCPY IWSMDTQYSK VLSLYNQNNP GASISPCCVP DVLEPLPIIY YVGRTAKVEQ LSNMVVRSCN CS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.