Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Xenopus TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | NP_001081330.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 397778 |
| Namn | TGF-beta 1 / TGFB1 Protein |
| Kvantitet | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | TGFB1 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Xenopus |
| Show More |