Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish d2hgdh, mitochondrial Protein
Produktkod. 16028790
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028790
Brand: enQuireBio™ QP7418ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) d2hgdh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001074066.1
Gen-ID (Entrez) 565889
Namn d2hgdh, mitochondrial Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol d2hgdh
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Zebrafish
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens ANPANPSAAP PRLPFSRVTQ EDLSFFRALL PGRTITDPDL LKSSNVDWLK TVQGSSDVLL RPKTTEGVSQ ILRYCNERNL AVCPQGGNTG LVGGSVPVFD EIILSTSLMN QVFAFDNISG ILTCQAGCVL ENLSHYLEER DFIMPLDLGA KGSCHIGGNV STNAGGLRLL RYGSLRGTVL GLEVVLADGH VLNCLATLRK DNTGYDLKQL FIGSEGTLGV ITAVSILCPR KPKAVNVAFL GCSSFQQLLE TFQCCRGMLG EILSAFEFLD ASCMNLLEKH LKLTNPITEC PFYIVIETAG SNATHDEEKL HQFLEEVMTS SLVTDGTVAT EATKIKALWS LRERVTEALT HEGYTYKYDI SLPVEKIYDL VQDMRRHLGG MAKNVVGYGH VGDGNLHLNI TSPSKDFDLL AAIEPYVYEW TSQWKGSISA EHGLGLKKRN YIYYSKPSEA VALMGSIKAM LDPKGILNPY KTLPDNIN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.