Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish Metallothionein-2 Protein
Produktkod. 16038791
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038791
Brand: enQuireBio™ QP9826ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Metallothionein-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001124525.2
Gen-ID (Entrez) 100174951
Namn Metallothionein-2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol mt2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Zebrafish
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MDPCECAKTG TCNCGATCKC TNCQCTTCKK SCCSCCPSGC SKCASGCVCK GNSCGSSCCQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.