Läs mer
R&D Systems™ RECQL5 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18347728 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18347728 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18347728 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer H00009400T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Overexpression Lysate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mål RECQL5
Synonym DNA helicase, RecQ-like type 5, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, FLJ90603, RecQ protein-like 5ATP-dependent DNA helicase Q5, RecQ5, RECQ5RecQ protein 5
Gensymbol RECQL5