Läs mer
Helios Italquartz Rektangulära handfat/diskar, Transparent
Produktkod. 15808044
Mått (L x B):
60 x 12 mm
68 x 12 mm
115 x 12 mm
Produktkod. 15808044
Brand: Helios Italquartz 62P00205
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulära tvättställ/fat tillverkade av transparent, hållbart, motståndskraftigt och kemiskt inert kvartsglas.
  • Genomskinlig
  • Rektangulär form
  • Kemiskt inert
  • Utmärkt elektrisk isolering
  • Utmärkt styrka och hållbarhet
  • Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material Kvarts
Form Rektangulär
Typ Maträtt
Mått (L x B) 68 x 12 mm
Längd (metrisk) 68/39 mm
Bredd (metrisk) 12 mm
Höjd (metrisk) 12 mm