Läs mer
Helios Italquartz Rektangulära handfat/diskar, Transparent
Mått (L x B):
60 x 12 mm
68 x 12 mm
115 x 12 mm
Beskrivning
- Genomskinlig
- Rektangulär form
- Kemiskt inert
- Utmärkt elektrisk isolering
- Utmärkt styrka och hållbarhet
- Exceptionell termisk stabilitet jämfört med glas
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Kvarts |
| Form | Rektangulär |
| Typ | Maträtt |
| Mått (L x B) | 60 x 12 mm |
| Längd (metrisk) | 60/28 mm |
| Bredd (metrisk) | 12 mm |
| Höjd (metrisk) | 12 mm |