Läs mer
Gilac™ Rektangulär svart lufttät låda med genomskinligt lock
Beskrivning
- Lufttät låda i förpackningar om 10 st.
- Lämplig för catering på plats och idealisk som en återanvändbar box för pantsystem, leveranser eller klicka och hämta tjänster.
- Behåller smaker och håller lukter ute.
- Locket försluter lådan perfekt så att den kan staplas.
- Genomskinligt lock för utmärkt synlighet av innehållet.
- Den mattsvarta kroppen ger en exklusiv touch till dina behållare.
- Finns i olika storlekar för att passa alla behov.
- Mått angivna för en enkel låda.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 13,5 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 0,4 l |
| Förslutningstyp | Lufttätt lock |
| Färg | Svart |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Lufttät box |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Mått (L x B x H) | 135 x 107 x 60 mm |
| Längd (metrisk) | 135 mm |
| Visa mer |