Läs mer
Gilac™ Rektangulär svart lufttät låda med genomskinligt lock
Produktkod. 17978931
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,95 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17978931 0,95 l
17928651 0,4 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17978931 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G603341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.25 SEK
    595.69 SEK / Paket med 1
    Save 249.56 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Rektangulär svart lufttät låda med klart lock är lämplig för catering på plats och idealisk som en återanvändbar låda för pantsystem, leveranser eller klicka och hämta tjänster.
  • Lufttät låda i förpackningar om 10 st.
  • Lämplig för catering på plats och idealisk som en återanvändbar box för pantsystem, leveranser eller klicka och hämta tjänster.
  • Behåller smaker och håller lukter ute.
  • Locket försluter lådan perfekt så att den kan staplas.
  • Genomskinligt lock för utmärkt synlighet av innehållet.
  • Den mattsvarta kroppen ger en exklusiv touch till dina behållare.
  • Finns i olika storlekar för att passa alla behov.
  • Mått angivna för en enkel låda.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,95 l
Förslutningstyp Lufttätt lock
Färg Svart
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Lufttät box
Kvantitet 10 Pk.
Mått (L x B x H) 255 x 215 x 165 mm
Längd (metrisk) 255 mm
Längd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 215 mm
Bredd (engelska) 8,5 tum
Höjd (metrisk) 165 mm
Höjd (engelska) 6,5 tum.