Läs mer
Eppendorf™ Rektangulär centrifugeringsskopa
Produktkod. 10308612 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
5702 Centrifuge swing-skoprotor A-4-38
Eppendorf rotor A-4-81 (CFA-152-020K)
Svängande skoprotor CFA-146-010T (A-4-44)
Kvantitet:
2/förp.
4/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Kvantitet unitSize
10308612 5702 Centrifuge swing-skoprotor A-4-38 2/förp. Paket med 2
10136511 Svängande skoprotor CFA-146-010T (A-4-44) 4/förp. Paket med 4
10477272 Eppendorf rotor A-4-81 (CFA-152-020K) 4/förp. Paket med 4
11893882 5702 Centrifuge swing-skoprotor A-4-38 4/förp. Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10308612 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5702762008
Beräknad leverans: 24-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa hinkar med Eppendorf™ rotorer.
  • Rektangulära centrifugskopor
  • Kompatibel med Eppendorf rotorer
  • Finns i förpackningar om två och fyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 5702 Centrifuge swing-skoprotor A-4-38
Kapacitet 90 mL
Behållartyp Hink
Kvantitet 2/förp.