Läs mer
Gilac™ Rektangulär behållare
Produktkod. 17918621
Change view
Volym (metrisk):
12 l
15 l
25 l
35 l
55 l
Färg:
Grå
Vitt
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg
17918621 12 l Vitt
17958851 15 l Vitt
17928531 15 l Grå
17948931 25 l Grå
17918541 35 l Vitt
17958541 35 l Grå
17988481 55 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17918621 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G119521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.35 SEK
    152.18 SEK / Paket med 1
    Save 65.17 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulär behållare är för lagring och transport av råvaror under noll och omgivningstemperatur.
  • Rektangulär matbehållare av plast.
  • För lagring och transport av råvaror under noll och omgivningstemperatur.
  • Inga luckor eller överlappningar.
  • Maskintvättbar.
  • Täckande lock för ökad hygien, tillval.
  • Stapelbar utan lock.
  • Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.
Specifikationer
Produkttyp Matbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Form Rektangulär
Volym (engelska) 3,2 gal.
Volym (metrisk) 12 l