Läs mer
Gilac™ Rektangulär behållare
Beskrivning
- 600 x 400 rektangulär matbehållare av plast
- För lagring och transport av råvaror under noll och omgivningstemperatur
- Inga luckor eller överlappningar
- Maskintvättbar
- Täckande lock för ökad hygien, tillval
- Stapelbar utan lock
- Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsbehållare |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 14,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 55 l |
| Certifikat och efterlevnad | Food Contact Certifierad |
| Stil | Staplingsbar |
| Längd (engelska) | 23,6 tum |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |