Läs mer
Gilac™ Rektangulär delande degbehållare
Produktkod. 17948501
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
20 l
Färg:
Klart
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17948501 20 l Klart
17958881 10 l Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17948501 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G155445
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulär delande degbehållare är mycket motståndskraftig mot temperaturförändringar, flexibel och stöttålig.
  • Rektangulär delande degbehållare.
  • Mycket motståndskraftig mot förändringar i temperatur.
  • Mycket flexibel och stöttålig.
  • Kompatibel med inredningsvagnar.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 l
Färg Klart
Höjd (metrisk) 140 mm
Längd (metrisk) 530 mm
Material HDPE
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 410 mm
Längd (engelska) 20,9 tum
Höjd (engelska) 5,5 tum
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 16,1 tum
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras