Läs mer
Gilac™ Rektangulär delande degbehållare
Produktkod. 17958881
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
20 l
Färg:
Klart
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
17958881 10 l Vitt
17948501 20 l Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17958881 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G155321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.89 SEK
    148.67 SEK / Paket med 1
    Save 77.22 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Rektangulär delande degbehållare är mycket motståndskraftig mot temperaturförändringar, flexibel och stöttålig.
  • Rektangulär delande degbehållare.
  • Mycket motståndskraftig mot förändringar i temperatur.
  • Mycket flexibel och stöttålig.
  • Kompatibel med inredningsvagnar.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 l
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 80 mm
Längd (metrisk) 530 mm
Material HDPE
Typ Utility bricka
Bredd (metrisk) 400 mm
Längd (engelska) 20,9 tum
Höjd (engelska) 3,1 tum.
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 15,7 tum
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras