Läs mer
Gilac™ Lock för rektangulär delande degbehållare
Produktkod. 17978721
Change view
Volym (metrisk):
7 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17978721 7 l
1 options
Produktkod. 17978721 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G154820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.90 SEK
    73.08 SEK / Paket med 1
    Save 30.82 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Rektangulärt delande degbehållareslock är designat för jäsning vid brödtillverkning och anpassat till alla aeroba och anaeroba brödtillverkningsprocesser.
  • Lock för 400 x 300 mm delande degbehållare, för jäsning vid brödbakning.
  • Anpassar sig till alla aeroba och anaeroba brödtillverkningsprocesser, inklusive deg som jäser i ventilerade kylkammare.
  • Stabil stapling tack vare dubbar.
Specifikationer
Produkttyp Lock
Material Polyeten
Färg Vitt
Mått (L x B) 400 x 300 mm
Form Rektangulär
Volym (engelska) 1,8 gal.
Volym (metrisk) 7 l