Läs mer
Gilac™ Rektangulär delande degjäsningsbehållare
Produktkod. 17988891
Change view
Volym (metrisk):
7 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17988891 7 l
1 options
Produktkod. 17988891 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G154720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.45 SEK
    109.63 SEK / Paket med 1
    Save 46.82 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Rectangular Dividing Dough Fermentation Container är för jäsning vid brödtillverkning. Det säkerställer utmärkt jäsningshomogenitet för oslagbara resultat.
  • 400 x 300 7 L delande degbehållare för jäsning vid brödbakning.
  • Degens kvantitet säkerställer utmärkt jäsningshomogenitet för oslagbara resultat.
  • Ger betydande flexibilitet vid brödtillverkning och ökad produktionskapacitet.
  • Behållare med rundade hörn och inga retentionszoner för enkel rengöring och perfekt hygien i enlighet med gällande standarder.
  • Slät yta för enkel borttagning av deg och lämnar lite eller inga rester på sidorna.
  • Lättviktig, det minskar muskel- och skelettbesvär.
  • Tål temperaturvariationer.
  • Flexibel slagtålig behållare.
  • Kompatibel med hyllvagnar med 16 hyllor för att dela degbehållare.
Specifikationer
Produkttyp Degbehållare
Material Polyeten
Färg Vitt
Mått (L x B) 400 x 300 mm
Form Rektangulär
Volym (metrisk) 7 l