Läs mer
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare och lock, 600 x 400 mm
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Kapacitet (metrisk):
25 L
35 L
55 l
Beskrivning
- Rektangulär 600 x 400 HACCP-matbehållare av plast
- För stora förvaringsvolymer tål locket höga belastningar
- Multifunktionsbricka
- Omskrivbar ID-patron för lagerspårning.
- Design utan retentionszon
- Maskintvättbar
- Infällda handtag för bättre hantering
- Stapelbar med lock
- Kompatibel med alla GILAC 4 och 6 hjulbaser
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Matlåda |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (metrisk) | 25 L |
| Certifikat och efterlevnad | Efterlevnad av livsmedelskontakt |
| För användning med | Alla GILAC 4 och 6-hjuliga Dollies |
| För användning med (applikation) | Matförvaring |
| Inkluderar | Lock |
| Stil | Staplingsbar |
| Visa mer |