Läs mer
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare och lock, 600 x 400 mm
Rektangulär HACCP-behållare är en stor förvaringsbehållare som har ett lock som kan bära vikten av tunga laster.
Brand: Gilac™ G119910
839.45 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Rektangulär 600 x 400 HACCP-matbehållare av plast
- För stora förvaringsvolymer tål locket höga belastningar
- Multifunktionsbricka
- Omskrivbar ID-patron för lagerspårning.
- Design utan retentionszon
- Maskintvättbar
- Infällda handtag för bättre hantering
- Stapelbar med lock
- Kompatibel med alla GILAC 4 och 6 hjulbaser
Specifikationer
Matlåda | |
Blått | |
14,5 gal. | |
Food Contact Certifierad | |
Matförvaring | |
23,6 tum | |
15,7 tum | |
13 tum |
HDPE | |
Rektangulär | |
55 L | |
Alla GILAC 4 och 6-hjuliga Dollies | |
Staplingsbar | |
600 mm | |
400 mm | |
330 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare och lock, 600 x 400 mm > Rektangulär HACCP-behållare; Kapacitet: 55 l; Färg: blå
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering