Läs mer
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare med lock
Produktkod. 17978421
Färg:
Gult
Klart
Rött
Vitt
Kapacitet (metrisk):
12 l
15 l
35 l
55 l
Produktkod. 17978421
Brand: Gilac™ G119509
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulär HACCP-behållare med lock är en matbehållare för stora förvaringsvolymer; locket kan bära vikten av tunga laster.
  • HACCP rektangulär matbehållare.
  • För stora förvaringsvolymer kan locket bära vikten av tunga laster.
  • Multifunktionsbehållare.
  • Omskrivbar identifieringspatron för lagerspårning.
  • Inga luckor eller överlappningar.
  • Maskintvättbar.
  • Infällda handtag för bättre hantering.
  • Stapelbar utan lock.
  • Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.
Specifikationer
Typ Förvaringsväska
Material HDPE
Färg Rött
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 3,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l