Läs mer
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare och lock 400 x 300
Produktkod. 12193801
Change view
Färg:
Klart
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
12193801 Vitt
15902874 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12193801 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G119512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.25 SEK
    324.45 SEK / Paket med 1
    Save 100.80 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulär HACCP-behållare är en stor förvaringsbehållare som har ett lock som kan bära vikten av tunga laster.
  • HACCP 400 x 300 rektangulär matbehållare
  • För stora förvaringsvolymer kan locket bära vikten av tunga laster
  • Multifunktionsbehållare
  • Omskrivbar identifieringspatron för lagerspårning
  • Inga luckor eller överlappningar
  • Maskintvättbar
  • Infällda handtag för bättre hantering
  • Stapelbar utan lock
  • Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor
Specifikationer
Typ Matlåda
Material HDPE
Färg Vitt
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 3,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
Stil Staplingsbar
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C