Läs mer
Gilac™ Rektangulär HACCP-behållare och lock, 600 x 400 mm
Produktkod. 15922874
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
Kapacitet (metrisk):
25 l
35 l
55 l
Produktkod. 15922874
Brand: Gilac™ G119810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rektangulär HACCP-behållare är en stor förvaringsbehållare som har ett lock som kan bära vikten av tunga laster.
  • Rektangulär 600 x 400 HACCP-matbehållare av plast
  • För stora förvaringsvolymer tål locket höga belastningar
  • Multifunktionsbricka
  • Omskrivbar ID-patron för lagerspårning.
  • Design utan retentionszon
  • Maskintvättbar
  • Infällda handtag för bättre hantering
  • Stapelbar med lock
  • Kompatibel med alla GILAC 4 och 6 hjulbaser
Specifikationer
Typ Matlåda
Material HDPE
Färg Blått
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 9,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 35 l
Certifikat och efterlevnad Food Contact Certifierad
För användning med Alla GILAC 4 och 6-hjuliga Dollies
För användning med (applikation) Matförvaring
Stil Staplingsbar
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 600 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Höjd (engelska) 9,1 tum
Höjd (metrisk) 230 mm