Läs mer
Corning™ Rektangulär ispanna med lock, Maxi 9 L Produktkod.: 15552871
Beräknad leverans: 25-03-2026
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Corning™ Rektangulär ispanna med lock, Maxi 9 L
BIOPHARMA
Produktkod. p-6684006
Blått, Varje
Färg:
Blått
Lila
Limegrön
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15552871
Brand: Corning™ 432100
Bara null kvar
Beräknad leverans: 25-03-2026
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Multifunktionell EVA pannor som ger ett giftfritt alternativ till konventionella ispannor
Corning ispannor och -hinkar är pannor och hinkar för flera ändamål som är ett utmärkt giftfritt alternativ till konventionella ispannor. EVA har liten eller ingen lukt, är inert och används i biomedicinska ingenjörsapplikationer såsom läkemedelstillförselanordningar. Multifunktionsbehållarna är mycket isolerande, staplingsbara, okrossbara, lätta och läcksäkra. Behållare kommer inte att ''svettas'' eller deformeras och har en strukturerad finish på botten för att förhindra att de glider på bänkskivan. Idealisk för användning med is, torris (-78° flytande kväve (-196° ), alkohol eller koksaltlösningar eller varma lösningar (+93 C). °Finns i fem storlekar och sju livfulla färger. Den kan rengöras med tvål och vatten, 10 % blekmedel eller 70 % alkohol.
  • Ej giftigt, återvinningsbart etylvinylacetat (EVA ) skumbehållare för användning med is, torris, flytande kväve, alkoholuppslamningar.
  • Kommer inte att svettas, läcka eller sladda på bänken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 44.5 x 32.5 x 11.4 cm
Kvantitet 1 st
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 9 L
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer3I11HC06 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum22/10/2025 Produktkod432100
Partinummer3F26HC06 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum22/10/2025 Produktkod432100
Partinummer3J24HC06 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum22/10/2025 Produktkod432100
Partinummer3E10HC06 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum22/10/2025 Produktkod432100
Partinummer4C22HC07 CertifikatstypKvalitetsintyg Datum29/01/2025 Produktkod432100
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Corning™ Rektangulär ispanna med lock, Maxi 9 L >