Läs mer
Corning™ Rektangulär ispanna, Maxi 9 L
BIOPHARMA
Produktkod. 15532871
Change view
Färg:
Blått
Klart
Lila
Limegrön
Orange
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15532871 Rosa Varje
15582861 Klart Varje
15592861 Blått Varje
15512871 Orange Varje
15502871 Rött Varje
15522871 Limegrön Varje
15542871 Lila Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15532871 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1935.00 SEK
    1804.84 SEK / Paket med 1
    Save 130.16 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 05-02-2027
Multifunktionell EVA pannor som ger ett giftfritt alternativ till konventionella ispannor
Corning ispannor och -hinkar är pannor och hinkar för flera ändamål som är ett utmärkt giftfritt alternativ till konventionella ispannor. EVA har liten eller ingen lukt, är inert och används i biomedicinska ingenjörsapplikationer såsom läkemedelstillförselanordningar. Multifunktionsbehållarna är mycket isolerande, staplingsbara, okrossbara, lätta och läcksäkra. Behållare kommer inte att ''svettas'' eller deformeras och har en strukturerad finish på botten för att förhindra att de glider på bänkskivan. Idealisk för användning med is, torris (-78° flytande kväve (-196° ), alkohol eller koksaltlösningar eller varma lösningar (+93 C). °Finns i fem storlekar och sju livfulla färger. Den kan rengöras med tvål och vatten, 10 % blekmedel eller 70 % alkohol.
  • Ej giftigt, återvinningsbart etylvinylacetat (EVA ) skumbehållare för användning med is, torris, flytande kväve, alkoholuppslamningar.
  • Kommer inte att svettas, läcka eller sladda på bänken.
Beställningsinfo
Kommer som 1/fodral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B x H) 40.6 x 31.8 x 11.4 cm
Kvantitet 1 st
Färg Rosa
Kapacitet (metrisk) 9 L