Läs mer
Hach™ Rektangulära PMMA-provceller
Beskrivning
Tio 7 ml provceller per förpackning.
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Beskrivning | PMMA (akrylglas) |
| Inkluderar | Kepsar |
| Kvantitet | 10 styck |
| Provstorlek | 7 mL |
| Storlek | 50mmH x 19.5mmW x 60mmD |
| Typ | Provcell |