Läs mer
Gilac™ Rektangulär förstärkt behållare
Beskrivning
- 400 x 300 rektangulär matbehållare av plast
- För lagring och transport av råvaror under noll och omgivningstemperatur
- Inga luckor eller överlappningar
- Maskintvättbar
- Täckande lock för ökad hygien, tillval
- Stapelbar utan lock
- Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsbehållare |
| Material | HDPE |
| Färg | Grå |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (metrisk) | 12 L |
| Certifikat och efterlevnad | Efterlevnad av livsmedelskontakt |
| För användning med | Alla GILAC 4 och 6-hjuliga Dollies |
| För användning med (applikation) | Matförvaring |
| Stil | Staplingsbar |
| Mått (L x B x H) | 400 x 294 x 165 mm |
| Visa mer |