Läs mer
Fisherbrand™ Röda mössor
Produktkod. 11547153 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
19 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11547153 19 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11547153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 SEK
    270.58 SEK / Paket med 100
    Save 130.42 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av kemiskt resistent jungfrulig plast, Bacti-Caps™ tillhandahålla en stadig, positiv odlingsrörförslutning som tillåter ett kontrollerat gasutbyte. De är idealiska för användning i vetenskap, forskning och andra laboratorier.
  • Bacti-Caps™ för provrör utan kant
  • Ge en stadig, positiv stängning av odlingsröret som tillåter ett kontrollerat gasutbyte, vilket är ett mer praktiskt alternativ till bomullspluggar
  • Lämpliga för alla vanliga provrörsstorlekar, de passar kantlösa och plaströr med en ytterdiameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm och 38 mm
  • De tre flexibla fenorna som är gjutna på innerväggen av varje lock säkerställer en positiv passform även när mindre variationer i rörstorlek uppstår
  • Bacti-Caps™ är gjorda av kemiskt resistent jungfruplast så de är opåverkade av odlingsmedier, de flesta syror, alkalier, alkoholer och estrar
  • Förbättrad kulturtillväxt
  • Färgkodad
  • Kontrollerat gasutbyte
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Produkttyp Kulturrörförslutning
Färg Rött
Kvantitet 100 pack
För användning med (utrustning) Kantlösa provrör