Läs mer
Melford Röd-GlcA
Produktkod. 30018204
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30018204 100 mg
1 options
Produktkod. 30018204 Leverantör Melford Leverantörsnummer C730600.1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kromogent substrat förβ -D-glukuronidas (GUS).
Kromogent substrat förβ -D-glukuronidas (GUS). Ger en röd färg för (GUS) gendetektion.