Läs mer
Scilabub™ Röd värmebeständig handske
Produktkod. 12372229
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12372229 Liten 1 par
12392229 Betydande 1 par
12382229 Intermediär 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12372229 Leverantör Scilabub™ Leverantörsnummer GLO/NS
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Nomex™ polyamidröda värmebeständiga handskar är resistenta till 260 °C (arbetstemperatur, endast torr värme) med stickad tygkonstruktion för extra komfort.
  • Värmebeständig (260 °C arbetstemperatur, endast torr värme)
  • Låg värmeledningsförmåga
  • Asbestfri
  • Dubbel tjocklek
  • Stickat tyg för komfort
  • Krymper eller smälter inte
  • Opåverkad av tvätt
  • Slitstark
  • Överensstämmer med EN 388: 1 X 4 X och EN 407: 4 1 3 0 1 X
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 388: 1 X 4 X och EN 407: 41301X
Klassificering Nomex III
Färg Rött
Latexfri Ja
Material Nomex
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Handskar
Storlek Liten
Kvantitet 1 vardera
Motståndskraftig mot Värme
Längd (metrisk) 300 mm