Läs mer
Scilabub™ Röd värmebeständig handske
Description
- Värmebeständig (260 °C arbetstemperatur, endast torr värme)
- Låg värmeledningsförmåga
- Asbestfri
- Dubbel tjocklek
- Stickat tyg för komfort
- Krymper eller smälter inte
- Opåverkad av tvätt
- Slitstark
- Överensstämmer med EN 388: 1 X 4 X och EN 407: 4 1 3 0 1 X
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | EN 388: 1 X 4 X och EN 407: 41301X |
| Klassificering | Nomex III |
| Färg | Rött |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nomex |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Produkttyp | Handskar |
| Storlek | Intermediär |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Motståndskraftig mot | Värme |
| Show More |