Learn More
Scilabub™ Red Heat Resistant Glove
Beskrivelse
- Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
- Low thermal conductivity
- Asbestos free
- Double thickness
- Knitted fabric for comfort
- Does not shrink or melt
- Unaffected by washing
- Hard wearing
- Conform to EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | EN338: 2 X 4 X and EN407: 41324X |
| Classification | Nomex III |
| Color | Red |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nomex |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Gloves |
| Size | Medium |
| Quantity | 1 Each |
| Resistant To | Heat |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?